Learn More
Invitrogen™ Human lys-Plasmin Native Protein
Código de producto. 11574151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 UG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574151 500 μg 500 UG
1 options
Código de producto. 11574151 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP43124
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Native Protein
RP-43124 contains native human Plasmin protein. RP-43124 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P00747
Concentración 8 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Neutralization
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
ID de gen (Entrez) 5340
Peso molecular 83 kDa
Nombre Human lys-Plasmin
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 500 μg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen Activation peptide; Angiostatin; plasmin; Plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; Plasminogen; PLG
Nombre común lys-Plasmin
Símbolo de gen PLG
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Native