Learn More
R&D Systems™ Human LYPD5 (NP_001026919) VersaClone cDNA
Código de producto. 18775968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18775968 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18775968 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
R&D Systems™ Human LYPD5 (NP_001026919) VersaClone cDNA belongs to the Ly6/uPAR/alpha-neurotoxin protein domain family.
The Human LYPD5 (NP_001026919) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LYPD5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LYPD5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
génica hLYPD5
Número de acceso NP_001026919
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 769bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 284348
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.