Learn More
R&D Systems™ Human Lymphotoxin beta/TNFSF3 (NP_002332.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18441400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18441400 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18441400 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Lymphotoxin beta/TNFSF3
Número de acceso NP_002332.1
ID de gen (Entrez) 4050
Alias de gen LTB, lymphotoxin beta (TNF superfamily, member 3), lymphotoxin-beta, p33, TNFCTNF-C, TNFSF3, TNFSF3LT-beta, Tumor necrosis factor C, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 3
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg