Learn More
Invitrogen™ Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 ELISA Kit
Código de producto. 17185079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17185079 5 x 96 pruebas cada uno
17194603 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17185079
Marca: Invitrogen™ EH311RBX5
ELISA
Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 quantitates human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF). Se expresa en la superficie de la mayoría de los tipos de células, incluidas las de linaje epitelial y mieloide, pero no en los linfocitos T y B. La proteína se une específicamente a la forma de membrana de la linfotoxina (un complejo de linfotoxina-alfa y linfotoxina-beta). La proteína codificada y su ligando desempeñan un papel en el desarrollo y la organización del tejido linfoide y de las células tranformadas. La activación de la proteína codificada puede desencadenar la apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI256028; CD18; D12S370; LT beta-R; Ltar; receptor LT-beta; LTbetaR; LT-BETA-R; Tbr; receptor lymphotoxin B; receptor beta de linfoxina; receptor beta de linfoxina (superfamilia TNFR, miembro 3); receptor beta de linfoxina; proteína relacionada con el receptor de TNF; Tnfbr; TNFCR; TNFR2-RP; TNFR3; TNF-RIII; TNF-R-III; TNFR-III; TNFRrp; TNFR-RP; TNFRSF3; receptor del factor de necrosis tumoral C; receptor del factor de necrosis tumoral 2; receptor del factor de necrosis tumoral miembro de la superfamilia 3; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 3; receptor del factor de necrosis tumoral tipo III
Intervalo del ensayo De 4,5 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36941
Símbolo de gen Ltbr
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LTBR
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min