Learn More
R&D Systems™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Especificaciones
Especificaciones
| Método de preparación | Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Objetivo | Lung |