Learn More
R&D Systems™ Human LRRC19 (NP_075052) VersaClone cDNA
Descripción
The Human LRRC19 (NP_075052) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRRC19, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRRC19 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | cDNA |
| génica | hLRRC19 |
| Número de acceso | NP_075052 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1126bp |
| ID de gen (Entrez) | 26762 (Human), 171283 (Mouse), 286934 (Rat), 102141332 (Cynomolgus Monkey) |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?