Descripción
Línea celular LRP6 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 46 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: selecciona 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |