missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LRP-11 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756837 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756837 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF8355

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

LRP-11 Polyclonal specifically detects LRP-11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRP-11
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q86VZ4
Alias de gen bA350J20.3, FLJ14735, low density lipoprotein receptor-related protein 11, low-density lipoprotein receptor-related protein 11, LRP11, LRP-11, MANSC3, MGC39092
Símbolos de los genes LRP11
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LRP-11 Ala38-Gly450 (Pro92Arg) Accession # Q86VZ4
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84918
Especificidad de la prueba Detects human LRP-11 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.