Learn More
R&D Systems™ Human LRIT3 (NP_940908) VersaClone cDNA
Código de producto. 18774328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18774328 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18774328 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Leucine-Rich Repeat, Immunoglobulin-Like And Transmembrane Domains 3
The Human LRIT3 (NP_940908) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRIT3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRIT3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hLRIT3
Número de acceso NP_940908
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2052bp
ID de gen (Entrez) 345193 (Human), 242235 (Mouse), 502596 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Research use only. Not for use in humans