Learn More
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32141713 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32141713 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2584981Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LPAR3 (LPA-3) knockout HEK-293T