Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout de LMNA humana (Lamin A)
Código de producto. 32155176 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32155176 1.000.000 de celdas cada uno
32154426 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32155176 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2617871000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular LMNA KO disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 19 pbbs en el éxón 4 y deleción de 1 pbb. en el éxón 4 y deleción de 22 pb. en el éxón 4. Para ordenar tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 ...
Línea celular LMNA KO disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 19 pb en el exón 4 y deleción de 1 pb en el exón 4 y deleción de 22 pb en el éxón 4. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de tipo knockout y salvajes: seleccione 2 células de tipo knockout de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas