Learn More
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32157442 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32157442 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2589441Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T