Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Especificaciones
Especificaciones
| Método de preparación | Western Blot Electrophoresis |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | Liver |
| Sinónimo | Liver, Liver lysate, liver lysates |