Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout de LIF humana
Código de producto. 32156532 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32156532 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32156532 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2647372x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular LIF KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 2 y deleción de 32 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo eliminación ...
Línea celular LIF KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 pbbbo en el exón 2 y deleción de 32 pbb. en el exón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 10000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Spécification
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas
Estado normativo RUO
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.