Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para leptina humana
Código de producto. 16851506 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16851506 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16851506 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0009596T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la leptina humana endógena
  • Reconoce la leptina humana
  • La leptina es hormona derivada de adipocitos de 16 kDa y ha atraído interés en el campo de la investigación sobre la obesidad debido a su papel en la regulación del equilibrio energético
    • Secretada de los tejidos adiposos en proporción a la grasa almacenada, actúa en el hipotálamo para regular el comportamiento de la alimentación
    • Juega un papel en la tumorigénesis, la progresión tumoral, la metástasis debido a acciones oncogénicas, mitogénicas, proinflamatorias y proangiogénicas
    • Las mutaciones en las regiones de genes y/o reguladoras causan severa obesidad y obesidad mórbida con hipogonadismo
    • Se relaciona con el desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 2
Proceso:
  • Anticuerpo específico para la leptina humana previamente revestido en micropocillos
  • Proteína de leptina humana en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para la leptina humana para detectar la proteína de leptina humana capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NP_000221
Intervalo del ensayo De 15,6 a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 3952
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P41159
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human Leptin ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine