Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de LBP humano
Código de producto. 17115069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17115069 5 x 96 pruebas cada uno
17134593 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17115069 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH297RBX5
ELISA
Human LBP quantitates human LBP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LBP.
La proteína LBP está implicada en la respuesta inmunológica de fase aguda a las infecciones bacterianas gramnegativas. Las bacterias gramnegativas contienen un glicolípido, el lipopolisacárido (LPS), en su pared celular externa. Junto con la proteína bactericida de aumento de la permeabilidad (BPI), la proteína codificada se une al LPS e interactúa con el receptor CD14, desempeñando probablemente un papel en la regulación de las respuestas de los monocitos dependientes del LPS. Esta proteína forma parte de una familia de proteínas relacionadas estructural y funcionalmente, entre las que se encuentran la BPI, la proteína de transferencia de ésteres plasmáticos (CETP) y la proteína de transferencia de fosfolípidos (PLTP). Por último, este gen se encuentra en el cromosoma 20, inmediatamente después del gen BPI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de fase aguda; une LPS bacteriana; BPI plegado que contiene la familia D, miembro 2; Bpifd2; proteína hipotética LOC512242; LBP; Proteína ligadora de lipopolisacáridos; proteína ligadora de lipopolisacáridos; proteína ligadora de lipopolisacáridos LPSBP; proteína ligadora de LPS; LPSBP; Ly88
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P18428
Símbolo de gen LBP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo LBP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min