Learn More
R&D Systems™ Human LAP (TGF-beta 1) Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18732144
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Suficiente para unitSize
18732144 1 placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 18732144 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DLAP00
a 4.5 hour solid phase ELISA designed to measure LAP (TGF-beta 1) in acid activated cell culture supernates, serum, plasma, and urine.
The Human LAP (TGF-beta 1) Quantikine ELISA Kit quantifies human LAP (TGF-beta 1) in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 23.40 - 1500pg/mL
Sensibilidad del ensayo 3.4pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine
Especificidad Natural and Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) and Latent TGF-beta 1).
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 7040
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50uL),Cell Lysates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL),Platelet-poor Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo CED, DPD1, LAP, LAP (TGFbeta 1), TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1