missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lactate Dehydrogenase B/LDHB Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756919 100 μg 100 microgramos
18727179 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756919 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB9205100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lactate Dehydrogenase B Monoclonal specifically detects Lactate Dehydrogenase B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lactate Dehydrogenase B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 2057D
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.05 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL, Knockout Validated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P07195
Alias de gen EC 1.1.1, EC 1.1.1.27, Epididymis Secretory Protein Li 281, HEL-S-281, lactate dehydrogenase B, LDH heart subunit, LDHB, LDH-B, LDHBD, LDH-H, L-lactate dehydrogenase B chain, Renal Carcinoma Antigen NY-REN-46, TRG-5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human LDHB Met1-Val93 Accession # P07195
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3945
Especificidad de la prueba Detects human LDHB in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitue at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.