Learn More
Abcam Línea celular HeLa de eliminación de L1CAM humana
Código de producto. 32142897 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32142897 1.000.000 de celdas cada uno
32141826 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32142897 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2738361000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular L1CAM KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9 X = 1 pb Desplazamiento de fotograma: 96%. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 Celdas/vial. Para pedir solo kn...
Línea celular L1CAM KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control wild tipo gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9 X = 1 bp inserción Desplazamiento de fotograma: 96%. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas