missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human L-Selectin/CD62L Antibody, R&D Systems™

Descripción
L-Selectin/CD62L Monoclonal specifically detects L-Selectin/CD62L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | L-Selectin/CD62L |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1009120 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P14151 |
| Alias de gen | CD62L, CD62L antigen, gp90-MEL, hLHRc, LAM1, LAM-1, LAM1LECAM1, LECAM1, Leu-8, LEU8, Leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte surface antigen Leu-8, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LNHR, LNHRTQ1, LSEL, L-selectin, Lyam-1, LYAM1, LYAM1CD62 antigen-like family member L, Lymph node homing receptor, lymphocyte adhesion molecule 1, pln homing receptor, PLNHR, selectin L, SELL, TQ1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?