Learn More
Abcam Línea celular HEK-293T knockout KRTCAP2 humana (KCP-2)
Código de producto. 32139816 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32139816 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32139816 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2667192x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
KRTCAP2 línea celular KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto células de control de tipo knockout como salvajes: seleccionar 2 células de 1000000 células/vial. Solo para pedir ...
KRTCAP2 línea celular KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el éxón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas