Learn More
R&D Systems™ Human KLRG2 (NP_940910) VersaClone cDNA
Código de producto. 18779208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18779208 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18779208 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Killer Cell Lectin-like Receptor Subfamily G Member 2
The Human KLRG2 (NP_940910) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for KLRG2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The KLRG2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hKLRG2
Número de acceso NP_940910
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1243bp
ID de gen (Entrez) 346689 (Human), 74253 (Mouse), 689885 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research use only. Not for use in humans