Learn More
R&D Systems™ Human Kirrel2/NEPH3 (NP_945649) VersaClone cDNA
Código de producto. 18731928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18731928 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18731928 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Kin of Irregular Chiasm-like 2, Splice Variant A
The Human Kirrel2/NEPH3 (NP_945649) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Kirrel2/NEPH3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Kirrel2/NEPH3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hKIRREL2
Número de acceso NP_945649
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2140bp
ID de gen (Entrez) 84063 (Human); 243911 (Mouse)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación