Learn More
R&D Systems™ Human Kirrel1/NEPH1 (NP_060710) VersaClone cDNA
Código de producto. 18785488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18785488 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18785488 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kin of Irregular Chiasm-like 1
The Human Kirrel1/NEPH1 (NP_060710) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Kirrel1/NEPH1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Kirrel1/NEPH1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hKIRREL
Número de acceso NP_060710
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2287bp
ID de gen (Entrez) 55243 (Human); 170643 (Mouse); 310695 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación