Learn More
R&D Systems™ Human KIR3DS1/CD158e2 (Q14943) VersaClone cDNA
Código de producto. 18402460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18402460 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18402460 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor, Three Domains, Long Cytoplasmic Tail, 1
The Human KIR3DS1/CD158e2 (Q14943) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for KIR3DS1/CD158e2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The KIR3DS1/CD158e2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hKIR3DS1
Número de acceso Q14943
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1177bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans