Learn More
R&D Systems™ Human KIR3DL2/CD158k (NP_006728) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740918 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740918 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor.
The Human KIR3DL2/CD158k (NP_006728) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for KIR3DL2/CD158k, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The KIR3DL2/CD158k insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hKIR3DL2
Número de acceso NP_006728
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1381bp
ID de gen (Entrez) 3812
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Research Use Only. Not for use in Humans.