Learn More
Gibco™ Suplemento para el cultivo de queratinocitos humanos (HKGS)
Código de producto. 10761364 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10761364 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10761364 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S0015
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Suplemento para cultivar queratinocitos humanos (HKGS)
Una solución estéril y concentrada (100X) diseñada para uso con el medio EpiLife™ o 154 para cultivar queratinocitos epidérmicos humanos. HKGS es un suplemento equilibrado con iones que contiene extracto de pituitaria bovina (BPE), factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina, hidrocortisona, transferrina bovina y factor de crecimiento epidérmico humano. Cada frasco de 5 ml de HKGS contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para el cultivo de queratinocitos epidérmicos humanos y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio.
Cuando se suplementa un frasco de 500 ml de medio con HKGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
  • Extracto de pituitaria bovina (BPE), 0,2 % v/v
  • Factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina, 0,01 μg/ml
  • Hidrocortisona, 0,18 μg/ml
  • Transferrina bovina, 5 μg/ml
  • Factor de crecimiento epidérmico humano, 0,2 ng/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C).
Tipo de célula Células de queratinocitos
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento para el cultivo de queratinocitos humanos (HKGS)
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero, cultivo de células primarias
Línea de productos Cascade Biologics
Cantidad 5 mL
Fuente Humano
Especie Humano