Learn More
Abcam Eliminación humana de la línea celular HEK-293T de eliminación de KDELR1 (Receptor KDEL)
Tienda Abcam ProductosDescrizione
Línea celular KDELR1 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 62 pb en el éxón 1. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifica
Specifica
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.