Learn More
R&D Systems™ Human Jak1 (NP_001307852.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Jak1 |
| Número de acceso | NP_001307852.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3716 |
| Alias de gen | EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1 EC 2.7.10.2, JTK3 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |