Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout JAG2 (Jagged 2) humana
Código de producto. 32156828 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32156828 1.000.000 de celdas cada uno
32142316 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32156828 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2659661000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La línea celular KO JAG2 disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 20 pbbbs en el exón 12 y deleción de 40 pbbs en el exón 12 y deleción de 4 pbb. en el éxon 12. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 x 1000000 Cel...
Línea celular KO JAG2 disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 20 pbbbs en el exón 12 y deleción de 40 pbbs en el exón 12 y deleción de 4 pbb. en el éxón 12. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 10000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 1.000.000 de celdas