Learn More
Abcam Línea celular SW480 de eliminación humana de ITGA6 (Integrina alfa 6)
Código de producto. 32157900 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.000.000 de celdas
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157900 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
32155490 1.000.000 de celdas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32157900 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2736992x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Línea celular ITGA6 KO disponible para encargar. KO validado por Next Generation Sequencing, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9 X = inserción de 1 pb. Desplazamiento de fotograma = 99%. Para pedir celdas de control tanto knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. T...
Línea celular ITGA6 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9 X = inserción de 1 pb. Desplazamiento de fotograma = 99%. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas