Learn More
R&D Systems™ Human IRAK1 (AAH54000.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IRAK1 |
| Número de acceso | AAH54000.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3654 |
| Alias de gen | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 1, IRAK-1, IRAKPelle homolog, pelle |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Cantidad | 10 μg |