missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 4/CD49d Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18743687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18743687 25 μg 25 microgramos
18791927 100 μg 100 microgramos
18720767 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18743687 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1354SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4/CD49d
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 7.2R
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), ITGA4, MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4, VLA-4 subunit alpha
Símbolos de los genes ITGA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DX-3 human melanoma cell line
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especificidad de la prueba Detects human Integrin alpha 4/CD49d. Recognizes the human Integrin alpha 4/CD49d subunit.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.