Learn More
R&D Systems™ Human ILDR2 (NP_955383) VersaClone cDNA
Código de producto. 18752228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752228 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18752228 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
R&D Systems™ Human ILDR2 (NP_955383) VersaClone cDNA belongs to the immunoglobulin superfamily.
The Human ILDR2 (NP_955383) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ILDR2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ILDR2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hILDR2
Número de acceso NP_955383
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1933bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 387597
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg