Descripción
Línea celular KO IL21R disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9 X = 1 pb Desplazamiento de fotograma: 100%. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |