Learn More
Invitrogen™ Human IL-8 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Código de producto. 30087524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
30087524 10 x 96 pruebas paquete de 10
1 options
Código de producto. 30087524 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 900K18K
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ELISA
La interleucina 8 (IL-8, CXCL8) es un factor proinflamatorio de 72 aminoácidos que pertenece a la subfamilia CXC de quimiocinas y está unida por los receptores de superficie celular IL-8RA e IL-8RB. La IL-8 funciona como un quimioatrayente y un potente factor angiogénico. La expresión y secreción de IL-8 puede ser inducida por diversos estímulos inflamatorios en muchas células, incluyendo macrófagos y células endoteliales. En las células endoteliales, la IL-8 está presente en las vesículas de almacenamiento llamadas cuerpos de Weibel-Palade. La IL-8, aislada primero de células de osteosarcoma, contiene el motivo ELR (secuencia N-terminal de aminoácidos Glu-Leu-Arg) y señales a través de los receptores CXCR1 y CXCR2. La nomenclatura anterior para IL-8 incluye la proteína activadora de neutrófilos 1 (NAP-1), la proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP-1), el péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos (MONAP) y la proteína 3-10C. La IL-8 y otros diez miembros de la familia de genes de quimiocinas CXC forman un grupo de genes de quimiocinas en una región mapeada en el cromosoma 4q. Los estudios sobre el cáncer han demostrado el papel de la IL-8 en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores, y se cree que la IL-8 desempeña un papel en la patogénesis de la bronquiolitis, una enfermedad común del tracto respiratorio causada por una infección viral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10145
Intervalo del ensayo Lot-specific
Sensibilidad del ensayo Lot-specific
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3576
Símbolo de gen CXCL8
Contenido del kit Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Requisitos de almacenamiento Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Objetivo IL-8
Tiempo de prueba 1 hrs 45 mins
Tiempo total del ensayo 24 hrs 30 mins