Learn More
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18792354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Suficiente para Tamaño de la unidad
18792354 1 placa 1 placa de 96 pocillos 1 set
18712314 6 placas 6 placas de 96 pocillos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792354 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor D8000C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.05€
    760.20€ / 1 sets
    Ahorro 89.85€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL8/IL-8 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 31.20 - 2000pg/mL
Sensibilidad del ensayo 7.5pg/mL
Conjugado HRP
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Línea de productos R&D Systems
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Especificidad Natural and Recombinant Human IL-8
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3576
Cantidad 1 placa
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50 μL), Serum (50 μL), EDTA Plasma (50 μL), Heparin Plasma (50 μL), Citrate Plasma (50 μL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo 3-10 C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1 TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1 NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10 C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1