Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-6 humana
Código de producto. 10390964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 SET
10390964 96 pruebas 1 SET
1 options
Código de producto. 10390964 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH2IL6
Edge
Kit de ELISA tipo sándwich
ELISA para interleucina-6 humana (Hu IL-6) cuantifica la Hu IL-6 en suero, plasma, orina o medio de cultivo celular humano. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IL-6 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-6 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha informado que la IL-6 se produce por fibroblastos, células T activadas, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluidas las células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con IL-2 en la proliferación de linfocitos T. La IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. La IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. La IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05231
Intervalo del ensayo 10,24-400 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <1 pg/mL
Descripción Kit de ELISA para IL-6 humana
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1a humano, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, Il-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFA, IFNg, IFNa, GM-CSF o IL-6 de ratón
Suficiente para Microplaca de 96 pocillos
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3569
Símbolo de gen BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-beta-2,IFNB2,IL-6
CV interensayo < 10 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión CV del intraensayo <10 %; CV del interensayo <10 %
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Human IL-6 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone