Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Código de producto. 30021312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
30021312 5 placas 1 set
30021411 15 placas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30021312 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY20605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.01€
    354.90€ / 1 sets
    Ahorro 41.11€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Development Kit
Cantidad 1 Kit (for 5 Plates)
Especie Human
Conjugado Biotin
Intervalo del ensayo 9.38 to 600 pg/mL
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 3569
Línea de productos R&D Systems
Sinónimo B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Cantidad de embalaje 5 placas
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Research Area Cytokines