Learn More
R&D Systems™ Human IL-34 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), saliva (50 ul), human milk (13 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.30 - 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 3.06pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human IL-34 |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 146433 |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Saliva (50uL),Human Milk (13uL) |
| Mostrar más |