Learn More
R&D Systems™ Human IL-33 DuoSet ELISA
Descripción
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-33.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Fucose Detection |
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Cantidad | 1 kit (para 5 placas) |
| Especie | Human |
| Intervalo del ensayo | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Reactividad cruzada | Not observed |
| Formato | 96-well Strip Plate |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Mostrar más |