Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 Quantikine HS ELISA Kit
Código de producto. 18740977
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
18740977 Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. 1 set
1 options
Código de producto. 18740977 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HS200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.00€
    912.45€ / 1 sets
    Ahorro 104.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Human IL-2 Quantikine HS ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-2 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human IL-2 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Descripción 0.066pg/mL sensitivity
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Tipo Human IL-2 Quantikine HS ELISA Kit
ID de gen (Entrez) 3558 (Human); 16183 (Mouse); 116562 (Rat); 396868 (Porcine); 280822 (Bovine); 403989 (Canine); 100034204 (Equine); 751114 (Feline); 100302458 (Rabbit)
Incluye Microplate, conjugate, standards, assay diluents, calibrator diluents, wash buffer, color reagent, stop Solution, plate sealers
Indicaciones Measure human IL-2 levels in serum and plasma
Línea de productos R&D Systems
Intervalo de tiempo 4 hours
Para uso exclusivo en investigación