Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 DuoSet ELISA
Descripción
The Human IL-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3558 |
| Cantidad de embalaje | 15 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |