Learn More
Invitrogen™ Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Código de producto. 30054496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
30054496 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 30054496 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BMS2242HS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de ELISA tipo sándwich de alta sensibilidad
The Human High Sensitivity Interleukin 1 beta (Hu HS IL-1B) ELISA quantitates Hu HS IL-1β in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HS IL-1beta Principle of the method The Human HS IL-1B solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A special amplification reagent step is added to achieve the high sensitivity capability. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01584
Intervalo del ensayo 0,16 to 10,0
Sensibilidad del ensayo 0.05 pg/mL
Descripción Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Human
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3553
Símbolo de gen IL1B
CV interensayo 8.1%
CV intraensayo 6.7
Contenido del kit Pre-coated microwell plate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer Concentrate, Amplification Reagent I, Amplification Reagent II, Wash Buffer Concentrate, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL, Urine 50 μL
Requisitos de almacenamiento Store kit at 2°C to 8°C. Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 18 hrs