Learn More
R&D Systems™ Human IL-17F (NP_443104.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IL-17F |
| Número de acceso | NP_443104.1 |
| ID de gen (Entrez) | 112744 |
| Alias de gen | Cytokine ML-1, IL17F, IL-17Finterleukin-17F, interleukin 17F |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |