Learn More
R&D Systems™ Human IL-17D (NP_612141.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| génica | IL-17D |
| Número de acceso | NP_612141.1 |
| ID de gen (Entrez) | 53342 |
| Alias de gen | FLJ30846, IL17D, IL-17Dinterleukin 27, IL-22, IL-27interleukin-17D, IL27interleukin-27, interleukin 17D, Interleukin-27 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |