missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-17C Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18149750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18149750 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18149750 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1234

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17C Monoclonal specifically detects IL-17C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17C
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 177114
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9P0M4.1
Alias de gen CX2, Cytokine CX2, IL17C, IL-17CMGC126884, interleukin 17C, interleukin-17C, MGC138401
Símbolos de los genes IL17C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17C His19-Val197 Accession # Q9P0M4.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27189
Especificidad de la prueba Detects human IL-17C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human IL-17A, B, D, E or F is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.