Learn More
R&D Systems™ Human IL-17RC (NP_703191) VersaClone cDNA
Código de producto. 18714699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18714699 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18714699 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Interleukin 17 Receptor C
The Human IL-17 RC (NP_703191) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RC, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RC insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hIL17RC
Número de acceso NP_703191
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2389bp
ID de gen (Entrez) 84818 (Human), 171095 (Mouse)
Alias de gen FLJ95963, FLJ96005, IL-17 RC, IL-17 receptor C, IL-17 RL, IL17F receptor, IL17RC, IL-17RC, IL17Rhom, IL17RL, IL-17RL, IL17-RL, interleukin 17 receptor C, interleukin-17 receptor C, Interleukin-17 receptor homolog, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC10763, zcytoR14
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research use only. Not for use in humans