Learn More
Invitrogen™ Human IL-16 Synthetic Peptide
Código de producto. 15349010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15349010 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15349010 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP0789
Synthetic Peptide
IL-16 Synthetic Peptide, PEP-0789, from Invitrogen.
The protein encoded by IL-16 is a pleiotropic cytokine that functions as a chemoattractant, a modulator of T cell activation, and an inhibitor of HIV replication. The signaling process of this cytokine is mediated by CD4. The product of IL-16 undergoes proteolytic processing, which is found to yield two functional proteins. The cytokine function is exclusively attributed to the secreted C-terminal peptide, while the N-terminal product may play a role in cell cycle control. Caspase 3 is reported to be involved in the proteolytic processing of this protein. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 3603
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q14005
Nombre común Human IL-16
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen IL16
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS