Learn More
R&D Systems™ Human IL-10 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human IL-10 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-10 in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 7.80 to 500 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 3.9 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Citrate, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human IL-10 |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |